missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD42b/GPIb alpha APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
CD42b/GPIb alpha Monoclonal specifically detects CD42b/GPIb alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD42b/GPIb alpha |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 486805 |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P07359.1 |
| Gen-Alias | Antigen CD42b-alpha, BP1BA, BSS, CD42b, CD42b antigen, CD42b-alpha, glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide, Glycoprotein Ibalpha, GP1B, GP1BA, GPIb alpha, GP-Ib alpha, GPIbA, GPIb-alpha, MGC34595, platelet glycoprotein Ib alpha chain, platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit |
| Gensymbole | GP1BA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?