missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CD79 (CD79a/CD79b Heterodimer) His-Flag Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 17966521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17966521 100 μg 100 Mikrogramm
17916101 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17966521 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP88014

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage. It is recommended that sterile water (1588 μL) be added to the vial to prepare a stock solution of 0.63 mg/mL. Concentration is measured by UV.

CD79a and CD79B (CD79b Molecule) are Protein Coding genes. Diseases associated with CD79B include Agammaglobulinemia 6, Autosomal Recessive and Agammaglobulinemia, Non-Bruton Type. Among its related pathways are Disease and Antigen activates B Cell Receptor (BCR) leading to generation of second messengers. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include transmembrane signaling receptor activity. An important paralog of this CD79B gene is CD79A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P11912, P40259
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, Neutralization
Format Lyophilized
Zusammensetzung PBS with 5% mannitol, 5% trehalose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 973, 974
Molekulargewicht 37.47 kDa
Name Human CD79 (CD79a/CD79b Heterodimer) His-Flag Tag
pH-Bereich 7.4
Reinigungsverfahren Purified
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU/μg
Gebräuchliche Bezeichnung CD79a/CD79b
Gensymbol CD79A, CD79B
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung DYKDDDDK-tag, His-tag
Sequenz Human CD79A, amino acids Met1-Arg143 (Accession # NP_001774.1) with a C-terminal Flag-tag and human CD78B, amino acids Met1-Asp159 (Accession # NP_000617.1) with a C-terminal His-tag were co-expressed and purified as a human CD79A & CD79B heterodimer
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem HEK293 cells
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥90% as determined by SDS-PAGE. ≥85% as determined by SEC-HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.