missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CDK5 Activator 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18009261
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18009261 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18009261

Marke: R&D Systems AF7250

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

CDK5 Activator 1 Polyclonal specifically detects CDK5 Activator 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDK5 Activator 1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q15078
Gen-Alias CDK5 activator 1, CDK5P35, CDK5R, CDK5R1, cyclin-dependent kinase 5 activator 1, Cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit 1, cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35), MGC33831, NCK5A, neuronal CDK5 activator, p23, p25, p35, p35nck5a, regulatory partner for CDK5 kinase, tau protein kinase II 23kDa subunit, TPKII regulatory subunit
Gensymbole CDK5R1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human CDK5 Activator 1 Gln100-Arg307 Accession # Q15078
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8851
Testspezifität Detects human CDK5 Activator 1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.