missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CEACAM-1/CD66a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18762579
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18762579 25 μg 25 Mikrogramm
18721209 100 μg 100 Mikrogramm
18723229 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18762579

Marke: R&D Systems MAB22441SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CEACAM1/CD66a Monoclonal specifically detects CEACAM1/CD66a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CEACAM1/CD66a
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 283324
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P13688
Gen-Alias antigen CD66, BGP1, BGP-1, BGP1BGPBiliary glycoprotein 1, BGPI, Biliary Glycoprotein 1, biliary glycoprotein adhesion molecule, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliaryglycoprotein), CD66a, CD66a antigen, Cea-1, CEACAM1, Hv-1, Hv-2, MHVR
Gensymbole CEACAM1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CEACAM-1 Gln35-Gly428 Accession # P13688
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 634
Testspezifität Detects human CEACAM-1 in ELISAs and Western blots. In ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CD31, rhICAM-1, -2, -3, recombinant mouse MAdCAM-1, or rhVCAM-1 was observed. In sandwich ELISAs, no cross-reactivity with rhCEACAM-3, rhCEACAM-5, or rhCEACAM-6 was observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.