missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CEACAM-1/CD66a Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
CEACAM1/CD66a Monoclonal specifically detects CEACAM1/CD66a in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-reported.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CEACAM1/CD66a |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 283340 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-reported |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P13688 |
| Gen-Alias | antigen CD66, BGP1, BGP-1, BGP1BGPBiliary glycoprotein 1, BGPI, Biliary Glycoprotein 1, biliary glycoprotein adhesion molecule, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliaryglycoprotein), CD66a, CD66a antigen, Cea-1, CEACAM1, Hv-1, Hv-2, MHVR |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?