Learn More
Invitrogen™ Human Cerberus 1 ELISA Kit
Beschreibung
Humanes Cerberus 1 quantifiziert humanes Cerberus 1 in Serum, Plasma, Überstand. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Cerberus 1.
Dieses Gen kodiert ein Zytokin-Mitglied der Cystein-Knotensuperfamilie, das durch neun konservierte Cysteine und eine Cystein-Knotenregion gekennzeichnet ist. Die Zerberus-bezogenen Zytokine stellen zusammen mit Dan und DRM/Gremlin eine Gruppe von knochenmorphogenetischen Proteinantagonisten dar, die direkt an BMPs binden und deren Aktivität hemmen können.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Cer1; cer-1; Cerberus; cerberus 1 homolog (Xenopus laevis); cerberus 1, Cystein-Knoten-Superfamilie, homolog; Cerberus 1, DAN-Familie BMP Antagonist; Cerberus homolog; Cerberus-ähnliches Protein; Cerberus-bezogenes 1; cerberus-bezogenes Protein; Cerl; Cer-l; Cerl1; Cerr1; DAN-Domäne Familienmitglied 4; DAND4; MGC119894; MGC119895; MGC96951; RGD1563046 |
| Assay-Bereich | 0,82 bis 200 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,82 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O95813. |
| Gensymbol | CER1. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |