missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Ceruloplasmin ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18685390 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18685390 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18685390 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP260616

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.156 to 10 ng/mL (example only, lot dependent)
Assay-Empfindlichkeit: 0.12 ng/mL (example only; lot dependent)
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Serum, Plasma, Cell Culture, Urine, Saliva
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Sandwich ELISA
Gen-ID (Entrez) 1356
Gensymbol CP
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
Synonym ceruloplasmin, ceruloplasmin (ferroxidase), CP-2, EC 1.16.3.1, Ferroxidase
Ziel Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.