Learn More
Human CFL1 Antibody, Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30484807
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30484807 100 μg 100 Mikrogramm
30484804 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30484807
Marke: R&D Systems MAB11669100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Cofilin Monoclonal antibody specifically detects Cofilin in Human samples. It is validated for Simple Western,Western Blot,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cofilin
Anwendungen Simple Western, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1093310
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 μg/mL, Simple Western 10-100 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-Zugriffsnummer P23528
Gen-Alias 18 kDa phosphoprotein, CFL, cofilin, cofilin 1 (non-muscle), Cofilin, non-muscle isoform, cofilin-1, HEL-S-15, p18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic Peptide, Accession # P23528
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1072
Rekonstitution Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b