missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Chordin-like 2/CHRDL2 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18776768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18776768 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18776768 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. IC24481U100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Chordin-like 2/CHRDL2 Monoclonal specifically detects Chordin-like 2/CHRDL2 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chordin-like 2/CHRDL2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 272905
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_056239
Gen-Alias BNF-1, Chordin like 2, chordin-like 2, chordin-like protein 2, CHRDL2
Gensymbole CHRDL2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Chordin-like 2/CHRDL2 Arg28-Thr451 Accession # NP_056239
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25884
Testspezifität Detects human Chordin-like 2/CHRDL2 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse CHRDL1 is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.