Learn More
Gibco™ Human CHRDL1 Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 30245018
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30245018 500 μg 500 Mikrogramm
30245156 250 μg 250 Mikrogramm
30245327 100 μg 100 Mikrogramm
30245186 10 μg 10 Mikrogramm
30244989 50 μg 50 Mikrogramm
30245065 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 30245018
Marke: Gibco™ 45067500UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
CHRDL1 is an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9BU40
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung Protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 91851
Molekulargewicht 48.8 kDa
Name CHRDL1
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias CHL; CHL1; chordin like 1; chordin-like 1; chordin-like protein 1; Chrdl1; dA141H5.1; Kjr; Kohjirin; MGC1; MGCN; neuralin 1; neuralin-1; neurogenesin 1; Neurogenesin-1; Ng1; Nrln1; Ventroptin; ventroptin-alpha; ventroptin-beta; VOPT
Gensymbol CHRDL1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Sequenz EQVKHSETYC MFQDKKYRVG ERWHPYLEPY GLVYCVNCIC SENGNVLCSR VRCPNVHCLS PVHIPHLCCP RCPDSLPPVN NKVTSKSCEY NGTTYQHGEL FVAEGLFQNR QPNQCTQCSC SEGNVYCGLK TCPKLTCAFP VSVPDSCCRV CRGDGELSWE HSDGDIFRQP ANREARHSYH RSHYDPPPSR QAGGLSRFPG ARSHRGALMD SQQASGTIVQ IVINNKHKHG QVCVSNGKTY SHGESWHPNL RAFGIVECVL CTCNVTKQEC KKIHCPNRYP CKYPQKIDGK CCKVCPGKKA KELPGQSFDN KGYFCGEETM PVYESVFMED GETTRKIALE TERPPQVEVH VWTIRKGILQ HFHIEKISKR MFEELPHFKL VTRTTLSQWK IFTEGEAQIS QMCSSRVCRT ELEDLVKVLY LERSEKGHC
Aktivität Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ADTC-5 cells.
Expressionssystem CHO cells
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.