Learn More
Invitrogen™ Humanes CIDEB, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15206659
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15206659
Marke: Invitrogen™ PEP0443
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
CIDE-B synthetisches Peptid, PEP-0443, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem CIDE-B überein. PEP-0443 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20323 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 27141
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9UHD4
Gebräuchliche Bezeichnung Human CIDEB
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol CIDEB
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS