missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CKAP2L (aa 166-280) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30181731
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30181731 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30181731

Marke: Invitrogen™ RP98213

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (51%), Rat (51%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59048 (PA5-59048. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The protein encoded by this gene is thought to be a mitotic spindle protein important to neural stem or progenitor cells. Mutations in this gene have been associated with spindle organization defects, including mitotic spindle defects, lagging chromosomes, and chromatin bridges. There is evidence that mutations in this gene are associated with Filippi syndrome, characterized by growth defects, microcephaly, intellectual disability, facial feature defects, and syndactyly. There is a pseudogene of this gene on chromosome 20. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q8IYA6
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 150468
Name Human CKAP2L (aa 166-280) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CKAP2L; cytoskeleton associated protein 2 like; cytoskeleton associated protein 2-like; cytoskeleton-associated protein 2-like; FLJ40629; Radial fiber and mitotic spindle protein; radmis
Gebräuchliche Bezeichnung CKAP2L
Gensymbol CKAP2L
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz MNNIHVENESLDNFLKETNKENLLDILTEPERKPDPKLYTRSKPKTDSYNQTKNSLVPKQALGKSSVNSAVLKDRVNKQFVGETQSRTFPVKSQQLSRGADLARPGVKPSRTVPS
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.