missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Claudin-8 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736779
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18736779 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18736779

Marke: R&D Systems IC5275N100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-8 Monoclonal specifically detects Claudin-8 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Claudin-8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 474210
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P56748
Gen-Alias claudin 8, Claudin8, CLDN8, human CLDN8 gene for claudin-810claudin-8
Gensymbole CLDN8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-8 Met1-Val225 (Ser151Pro) Accession # P56748
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9073
Testspezifität Detects human Claudin-8. Stains human Claudin-8 transfectants but not irrelevant transfectants.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.