Learn More
Abnova™ Human CNOT1 Partial ORF (NP_057368, 2278 a.a. - 2375 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Beschreibung
Sequence: NSHTHYFSCTMLYLFAEANTEAIQEQITRVLLERLIVNRPHPWGLLITFIELIKNPAFKFWNHEFVHCAPEIEKLFQSVAQCCMGQKQAQQVMEGTGA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_057368 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 23019 |
| Molekulargewicht | 36.52kDa |
| Name | CNOT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Menge | 25 μg |
| Immunogen | NSHTHYFSCTMLYLFAEANTEAIQEQITRVLLERLIVNRPHPWGLLITFIELIKNPAFKFWNHEFVHCAPEIEKLFQSVAQCCMGQKQAQQVMEGTGA |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Mehr anzeigen |