Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor VII ELISA Kit
Artikelnummer. 17194859
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17194859 5 x 96 Tests 1 Stück
17154393 96 Tests 96 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17194859
Marke: Invitrogen™ EH117RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Coagulation Factor VII quantitates human Coagulation Factor VII in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor VII.
Der Koagulationsfaktor VII ist ein Vitamin-K-abhängiger Faktor, der für die Hämostase unerlässlich ist. Dieser Faktor zirkuliert im Blut in zymogener Form und wird entweder durch Faktor IXa, Faktor Xa, Faktor XIIa oder Thrombin durch leichte Proteolyse in eine aktive Form umgewandelt. Nach Aktivierung des Faktors VII wird eine schwere Kette mit einer katalytischen Domäne und einer leichten Kette mit 2 EGF-ähnlichen Domänen erzeugt, wobei zwei Ketten durch eine Disulfid-Bindung zusammengehalten werden. In Gegenwart von Faktor III und Calciumionen aktiviert der aktivierte Faktor dann die Koagulationskaskade weiter, indem er Faktor IX in Faktor IXa und/oder Faktor X in Faktor Xa umwandelt. Defekte in der F7-Produktion können zu Koagulopathie führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI132620; Cf7; Koagulationsfaktor VII; Koagulationsfaktor VII (Serumprothrombin-Konversionsbeschleuniger); eptacog alfa; F7; Faktor 7; Faktor VII schwere Kette; Faktor VII leichte Kette; Faktor 7; FVII; FVII Koagulationsprotein; Proconvertin; Serum-Prothrombinkonversionsbeschleuniger; SPCA
Assay-Bereich 0,4 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P08709.
Gensymbol F7.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Faktor VII
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min