Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18643619 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Slides
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18643619 2 Slides 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18643619 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP242072
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2 Slides
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin