Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Tissue MicroArray (Rectal Cancer)
Artikelnummer. 18779443 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Human Colon Tissue Microarray (Rectal Cancer) Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18779443 Human Colon Tissue Microarray (Rectal Cancer) Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18779443 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP230256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 €
    344.40 € / 1 Stück
    Sparen 20.60 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Rectal cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Menge 1 Slide
Kennzeichnung RUO
Spezies Human
Tissue Condition Cancer
Kreuzreaktivität Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.