Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Artikelnummer. 18789973 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 18789973
Marke: Novus Biologicals™ NBL126528
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Digestive/Waste
Menge 1 Set
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Primary and Metastatic Tumor Paired
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke