Learn More
R&D Systems™ Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA
Artikelnummer. 18746516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18746516 1 Kit (für 5 Platten) 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 18746516
Marke: R&D Systems™ DY28405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant common gamma chain in humans. R&D Systems Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum, and plasma samples.
The Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Common gamma Chain/IL-2 R gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Produkttyp ELISA Kit
Menge 1 Kit (für 5 Platten)
Spezies Human
Kreuzreaktivität Not observed
Format 96-well Strip Plate
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kitinhalt Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.