Learn More
Gibco™ Human Corneal Growth Supplement (HCGS)
Beschreibung
Supplement für humanes Hornhautwachstum (HCGS) ist eine sterile, konzentrierte Lösung (100×), die für die Verwendung mit EpiLife™ Medium zur Kultivierung humaner Hornhautepithelzellen vorgesehen ist. HCGS ist eine ionisch ausgewogene Ergänzung, die alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte enthält, die für Kulturen humaner Hornhautepithelzellen erforderlich sind, und wird in der richtigen Menge für die Ergänzung einer 500-ml-Flasche Medium geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| Zelltyp | Epithelzellen (Cornea) |
| Konzentration | 100 X |
| Produkttyp | Wachstumssupplement |
| Sterilität | Steril |
| Produktlinie | Cascade Biologics |
| Menge | 5 ml |
| Quelle | Human |
| Spezies | Human |