missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Antibody (14) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613734 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613734 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613734 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323524

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Nucleocapsid Protein in HCoV-NL63 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human Coronavirus Nucleocapsid Protein
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 14
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human coronavirus (HCoV-229E) Nucleocapsid (Accession#: NP_073556.1; Met1-Asn389)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies HCoV-NL63
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.