Learn More
Invitrogen™ Human CTGF ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Artikelnummer. 30088580
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 30088580
Marke: Invitrogen™ 900K317K
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Connective Tissue Growth Factor (CTGF), also called CCN2, is a member of the CCN family. CTGF is a secreted protein produced by umbilical veins and vascular endothelial cells. CTGF possesses an Insulin-like Growth Factor (IGF)-binding domain, a thrombospondin type 1 domain, and a cysteine knot region. CTGF plays important roles in the proliferation and differentiation of chondrocytes, induces angiogenesis, and promotes cell adhesion in fibroblasts, endothelial, and epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P29279
Assay-Bereich Lot-specific
Assay-Empfindlichkeit: Lot-specific
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 1490
Gensymbol CCN2
Kitinhalt Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 × 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel CTGF
Prüfzeit 1 hrs 45 mins
Gesamte Assay-Zeit 24 hrs 30 mins
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.