Learn More
Invitrogen™ Human CTGF ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Artikelnummer. 30088580
Change view
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30088580 10 × 96 Tests 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 30088580
Marke: Invitrogen™ 900K317K
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
Connective Tissue Growth Factor (CTGF), also called CCN2, is a member of the CCN family. CTGF is a secreted protein produced by umbilical veins and vascular endothelial cells. CTGF possesses an Insulin-like Growth Factor (IGF)-binding domain, a thrombospondin type 1 domain, and a cysteine knot region. CTGF plays important roles in the proliferation and differentiation of chondrocytes, induces angiogenesis, and promotes cell adhesion in fibroblasts, endothelial, and epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P29279
Assay-Bereich Lot-specific
Assay-Empfindlichkeit: Lot-specific
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 1490
Gensymbol CCN2
Kitinhalt Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 × 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel CTGF
Prüfzeit 1 hrs 45 mins
Gesamte Assay-Zeit 24 hrs 30 mins