Learn More
R&D Systems™ Human CTP Synthase/CTPS1 (NP_001896.2) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | CTP synthase |
| Zugriffsnummer | NP_001896.2 |
| Konzentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1789 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 1503 |
| Gen-Alias | CTP synthase, CTP synthase 1, CTP synthetase 1, cytidine 5-prime triphosphate synthetase, cytidine 5 '-triphosphate synthetase, EC 6.3.4.2, GATD5, IMD24, UTP--ammonia ligase 1 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |