Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. 15561737
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15561737
Marke: Invitrogen™ BMS222TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes Cu/ZnSOD
  • HRP-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-Cu/ZnSOD-Antikörper)
  • Human-Cu/ZnSOD-Standard, 5 ng/ml
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, Konzentrat (PBS) 20x
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Klebefolien
Sandwich-ELISA-Kit
Der ELISA für die humane Cu/Zn-Superoxid-Dismutase (humanes Cu/ZnSOD) quantifiziert humanes Cu/ZnSOD in Humanserum, Plasma, Fruchtwasser, Urin, fetalem Nabelschnurblut oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Cu/ZnSOD.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Cu/ZnSOD misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P00441
Assay-Bereich 0.08 bis 5.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,04 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Fetales Nabelschnurblut, Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6647
Gensymbol ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, hSod1, Homodimer
Interassay-VK 5.8 %
Intraassay-VK 5.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Fruchtwasser, 10 μl; Fetales Nabelvenenblut, 10 μl; Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl; Urin, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Cu/Zn-Superoxid-Dismutase
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 10 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke