Learn More
R&D Systems™ Human CXCL13/BLC/BCA-1 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human CXCL13/BLC/BCA-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL13/BLC/BCA-1 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (25 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.80 - 500pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3.97pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human BLC/BCA-1 |
| Ausreichend für | 1 x 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 10563 |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (25uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |