Learn More
R&D Systems™ Human CXCL4/PF4 (NP_002610.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | CXCL4/PF4 |
| Zugriffsnummer | NP_002610.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5196 |
| Gen-Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?