Learn More
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 Quantikine HS ELISA Kit
Artikelnummer. 18751794
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Packung (6 Tupfer)
Eine 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18751794 Eine 96-Well-Platte 1 Set
18701577 1 Packung (6 Tupfer) 96 Stück
2 options
Artikelnummer. 18751794
Marke: R&D Systems™ HS800
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human IL-8/CXCL8 Quantikine HS ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-8/CXCL8 Quantikine HS ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL8/IL-8 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 1.00 - 64 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.4 pg/mL
Konjugat HRP
Probentyp Plasma (EDTA), Heparin Plasma, Serum, Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human IL-8
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3576
Menge Eine 96-Well-Platte
Probenvolumen Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym 3-10 C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1 TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1 NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10 C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1