Learn More
Human CXCR7/RDC-1 Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marke:  R&D Systems FAB42271F-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18715047
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CXCR7/RDC-1
Monoclonal
Fluorescein
AAA62370
CXCR7
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 (Gly131Ser) Accession # AAA62370
100 Tests
57007
Human
Purified
Flow Cytometry
358426
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Primary
Detects human CXCR7/RDC-1 in direct ELISAs. In flow cytometry, reacts specifically with five distinct human CXCR7 transfectants, but does not react with their respective parental lines or mouse CXCR7 transfectants. In flow cytometry, also reacts with monocytes expressing CXCR7, but does not react with MCF-7 cells which have been reported to have surface-expressing CXCR7 using clone 11G8. Due to the conflicting reports published, use of clone 358426 may result in an underestimation of CXCR7 expression on certain cell types.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG2a
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.