missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCR7/RDC-1 Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18741338
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18741338 25 Tests 25 Tests
18715047 100 Tests 100 Tests
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18741338

Marke: R&D Systems FAB42271F025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR7/RDC-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 358426
Konjugat Fluorescein
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Gen-Zugriffsnummer AAA62370
Gen-Alias ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Gensymbole CXCR7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 (Gly131Ser) Accession # AAA62370
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 Tests
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57007
Testspezifität Detects human CXCR7/RDC-1 in direct ELISAs. In flow cytometry, reacts specifically with five distinct human CXCR7 transfectants, but does not react with their respective parental lines or mouse CXCR7 transfectants. In flow cytometry, also reacts with monocytes expressing CXCR7, but does not react with MCF-7 cells which have been reported to have surface-expressing CXCR7 using clone 11G8. Due to the conflicting reports published, use of clone 358426 may result in an underestimation of CXCR7 expression on certain cell types.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.