missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Cyclin E1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
Cyclin E1 Monoclonal specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cyclin E1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 713573 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P24864 |
| Gen-Alias | CCNE, CCNE1, CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?