missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Cyclophilin ELISA Kit

Artikelnummer. 17124889
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17124889 5 x 96 Tests 1 Stück
17854070 10 x 96 Tests 10 Stück
17174413 96 Tests 96 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17124889

Marke: Invitrogen™ EH138RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Cyclophilin quantitates human Cyclophilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cyclophilin.

Immunophiline sind eine Familie von löslichen zytosolischen Rezeptoren, die in der Lage sind, an eins von zwei wichtigen Immunsuppressiva – Cyclosporin A (CsA) oder FK506 – zu binden. Proteine, die FK506 binden, werden als FK-Bindungsproteine (FKBPs) bezeichnet, und solche, die Cyclosporin A binden, werden als Cyclophiline (CyP) bezeichnet. Sowohl CyP:CsA- als auch FKBP:FK506-Komplexe hemmen nachweislich Calcineurin, eine Calcium- und Calmodulin-abhängige Proteinphosphatase, die als wichtiges Signalenzym bei der T-Zell-Aktivierung beteiligt war. Dadurch wird ein möglicher Mechanismus der Immunsuppression durch CsA und FK506 bereitgestellt. Immunophiline fungieren als Peptidyl-Prolyl-cis-trans-Isomerasen (PPIase), deren Aktivität durch ihre jeweiligen Immunsuppressiva gehemmt wird. Als PPIase beschleunigen Immunophiline die Faltung einiger Proteine sowohl in vivo als auch in vitro, indem sie langsame Schritte bei der ersten Faltung und Neuanordnung von Prolin-haltigen Proteinen katalysieren. Innerhalb der Cyclophilin-Familie gibt es mehrere verschiedene Proteine, die einen hohen Grad an Homologie aufweisen, einschließlich CyPA, CyPB und CyPC. CyPA, auch CyP-18 genannt, ist das am häufigsten vorkommende, allgegenwärtige Cyclophilin, das in allen Wirbeltier-Geweben und T-Zellen vorkommt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 2700098C05; Cphn; CYCA; Cyclophilin; Cyclophilin A; Cyclosporin A-bindendes Protein; CyP A; CyP-18; CypA; CyP-A; CYPH; EC 5.2.1.8; epididymis sekretorisches Spermienbindungsprotein Li 69 p; HEL-S-69 p; HGNC:9253; I79_011869; MGC117158; MGC12404; MGC23397; p1B15; p31; Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase A; Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase A, N-terminal verarbeitet; peptidylprolyl Isomerase A; peptidylprolyl Isomerase A (Cyclophilin A); PPIA; PPlase; Pplase A; Rotamase; Rotamase A; SP18; T-Zellcycophilin
Assay-Bereich 2,05 bis 500 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2,05 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P62937.
Gensymbol Ppia
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Cyclophilin A
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.