Learn More
Invitrogen™ Human Cyclophilin ELISA Kit
Artikelnummer. 17854070
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17854070 10 x 96 Tests 10 Stück
17124889 5 x 96 Tests 1 Stück
17174413 96 Tests 96 Stück
3 options
Artikelnummer. 17854070
Marke: Invitrogen™ EH138RBX10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
Human Cyclophilin quantitates human Cyclophilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cyclophilin.
Immunophiline sind eine Familie von löslichen zytosolischen Rezeptoren, die in der Lage sind, an eins von zwei wichtigen Immunsuppressiva – Cyclosporin A (CsA) oder FK506 – zu binden. Proteine, die FK506 binden, werden als FK-Bindungsproteine (FKBPs) bezeichnet, und solche, die Cyclosporin A binden, werden als Cyclophiline (CyP) bezeichnet. Sowohl CyP:CsA- als auch FKBP:FK506-Komplexe hemmen nachweislich Calcineurin, eine Calcium- und Calmodulin-abhängige Proteinphosphatase, die als wichtiges Signalenzym bei der T-Zell-Aktivierung beteiligt war. Dadurch wird ein möglicher Mechanismus der Immunsuppression durch CsA und FK506 bereitgestellt. Immunophiline fungieren als Peptidyl-Prolyl-cis-trans-Isomerasen (PPIase), deren Aktivität durch ihre jeweiligen Immunsuppressiva gehemmt wird. Als PPIase beschleunigen Immunophiline die Faltung einiger Proteine sowohl in vivo als auch in vitro, indem sie langsame Schritte bei der ersten Faltung und Neuanordnung von Prolin-haltigen Proteinen katalysieren. Innerhalb der Cyclophilin-Familie gibt es mehrere verschiedene Proteine, die einen hohen Grad an Homologie aufweisen, einschließlich CyPA, CyPB und CyPC. CyPA, auch CyP-18 genannt, ist das am häufigsten vorkommende, allgegenwärtige Cyclophilin, das in allen Wirbeltier-Geweben und T-Zellen vorkommt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 2700098C05; Cphn; CYCA; Cyclophilin; Cyclophilin A; Cyclosporin A-bindendes Protein; CyP A; CyP-18; CypA; CyP-A; CYPH; EC 5.2.1.8; epididymis sekretorisches Spermienbindungsprotein Li 69 p; HEL-S-69 p; HGNC:9253; I79_011869; MGC117158; MGC12404; MGC23397; p1B15; p31; Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase A; Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase A, N-terminal verarbeitet; peptidylprolyl Isomerase A; peptidylprolyl Isomerase A (Cyclophilin A); PPIA; PPlase; Pplase A; Rotamase; Rotamase A; SP18; T-Zellcycophilin
Assay-Bereich 2,05 bis 500 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2,05 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P62937
Gensymbol Ppia
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Cyclophilin A
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min