Learn More
R&D Systems™ Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. 18742074
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
18742074 1 Platte 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18721874 6 Platten 6 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18742074 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DCTC0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Cytochrome c in cell lysates (20 ul), subcellular fractions (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0.63 - 20ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.31ng/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Zelllysate, Subcellular Fractions
Spezifität Natural Human Cytochrome C
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 54205
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Lysates (20uL),Subcellular Fractions (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym CYCHCS, CYCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4