missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. p-4753575
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18742074

Marke: R&D Systems™ DCTC0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Cytochrome c in cell lysates (20 ul), subcellular fractions (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.63 - 20ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.31ng/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Zelllysate, Subcellular Fractions
Spezifität Natural Human Cytochrome C
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 54205
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Lysates (20uL),Subcellular Fractions (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym CYCHCS, CYCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt