Learn More
Abcam Menschliche DDX17-Knockout-HEK-293-Zelllinie
Artikelnummer. 32157861 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000.000 Zellen
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32157861 1.000.000 Zellen 1 Stück
32155878 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32157861 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2617211000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DDX17 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Next Generation Sequencing, Western blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9 X = 1 bp-Einführung. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Nur Knoc bestellen...
DDX17 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Next Generation Sequencing, Western blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9 X = 1 bp Einführung. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO