Learn More
R&D Systems™ Human Decorin (NP_001911.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | Decorin |
| Zugriffsnummer | NP_001911.1 |
| Konzentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1093 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 1634 |
| Gen-Alias | Bone proteoglycan II, CSCD, DCN, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-II, PGS2, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1B, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1 B |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |