missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Desmin Antibody, Novus Biologicals Biologicals™
Beschreibung
Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human samples. It is validated for Multiplex Immunofluorescence,Western Blot,Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Desmin |
| Anwendungen | Multiplex Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3112A |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1-10 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 0.1 μg/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gen-Zugriffsnummer | P17661 |
| Gen-Alias | CMD1I, CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, DES, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?