missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Desmin ELISA Kit
Beschreibung
Human Desmin quantitates human Desmin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Desmin.
Desmin (ungefähr 53 kDa) weist einen hohen Grad an Gewebespezifität auf, seine Expression ist vorwiegend auf alle Arten von Muskelzellen (Herz-, Skelett- und glatte Muskulatur) beschränkt. Die Regulation der Desminexpression ist Entwicklungs- und gewebespezifisch, da es während der terminalen Entwicklung beispielsweise der Differenzierung von Skelettmuskelzellen induziert wird. In skelettalen und Herzmuskelzellen ist Desmin im Z-Scheibenbereich und an den interkalierten Scheiben lokalisiert. Das Expressionsmuster von Desmin im glatten Muskel ist viel heterogener. Die Koexpression von Vimentin und Desmin wurde bei Tumoren beobachtet, die aus Muskelgewebe, d. H. Rhabdomyosarkome und Leiomyosarkome, abgeleitet wurden. Darüber hinaus wurden während der Myokard-Dysfunktion dramatische Veränderungen in der Verteilung von Desmin beobachtet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | CMD1I; CSM1; CSM2; Des; Desmin; Desmin-ähnliches Protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; intermediate filament protein; LGMD2R; MFM1; muskelspezifische intermediate filament desmin; muskelspezifisches intermediate filament protein; mutierte desmin p.K241E; SCPNK; ähnlich desmin |
| Assay-Bereich | 2 bis 500 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P17661. |
| Gensymbol | DES |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?