missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Desmin ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219332
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17184899 5 x 96 Tests 1 Stück
17814080 10 x 96 Tests 10 Stück
17134433 96 Tests 96 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17184899

Marke: Invitrogen™ EH152RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Humanes Desmin quantifiziert humanes Desmin im Serum, Plasma, Überstand.

Human Desmin quantitates human Desmin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Desmin.

Desmin (ungefähr 53 kDa) weist einen hohen Grad an Gewebespezifität auf, seine Expression ist vorwiegend auf alle Arten von Muskelzellen (Herz-, Skelett- und glatte Muskulatur) beschränkt. Die Regulation der Desminexpression ist Entwicklungs- und gewebespezifisch, da es während der terminalen Entwicklung beispielsweise der Differenzierung von Skelettmuskelzellen induziert wird. In skelettalen und Herzmuskelzellen ist Desmin im Z-Scheibenbereich und an den interkalierten Scheiben lokalisiert. Das Expressionsmuster von Desmin im glatten Muskel ist viel heterogener. Die Koexpression von Vimentin und Desmin wurde bei Tumoren beobachtet, die aus Muskelgewebe, d. H. Rhabdomyosarkome und Leiomyosarkome, abgeleitet wurden. Darüber hinaus wurden während der Myokard-Dysfunktion dramatische Veränderungen in der Verteilung von Desmin beobachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zugriffsnummer CMD1I; CSM1; CSM2; Des; Desmin; Desmin-ähnliches Protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; intermediate filament protein; LGMD2R; MFM1; muskelspezifische intermediate filament desmin; muskelspezifisches intermediate filament protein; mutierte desmin p.K241E; SCPNK; ähnlich desmin
Assay-Bereich 2 bis 500 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P17661.
Gensymbol DES
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Desmin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.