missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human DLEC/CLEC4C/BDCA-2 (NP_569708) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18768588
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18768588

Marke: R&D Systems™ RDC1580

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

The Human DLEC/CLEC4C/BDCA-2 (NP_569708) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for DLEC/CLEC4C/BDCA-2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The DLEC/CLEC4C/BDCA-2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Bestellinformation

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen DLEC/CLEC4C/BDCA-2
Zugriffsnummer NP_569708
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.253
Einsatztyp 655bp
Gen-ID (Entrez) 170482
Gen-Alias BDCA2, BDCA-2, BDCA2MGC125791, Blood dendritic cell antigen 2, blood dendritic cell antigen 2 protein, CD303, CD303 antigen, CLEC4C, CLECSF11, CLECSF11PRO34150, CLECSF7, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 11, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 7, C-type lectin domain family 4 member C, C-type lectin superfamily member 7, dendritic cell lectin b, Dendritic lectin, DLEC, DLECMGC125792, HECL, HECLMGC125793, MGC125789, PRO34150
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg

For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt