Learn More
Invitrogen™ Human Dopaminergic Neuron Immunocytochemistry Kit
Artikelnummer. 15994194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 Reaktionen
Packungsgröße:
40 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15994194 40 Reaktionen 40 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15994194 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A29515
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das humane dopaminerge Neuronen-Immunzytochemie-Kit ermöglicht eine optimale bildbasierte Analyse von drei wichtigen Markern der neuronalen Differenzierung: OTX2, FoxA2 und Tyrosin-hydroxylase (TH).
Dieses leistungsfähige Immunzytochemie (ICC)-Kit enthält einen kompletten Satz von Primär- und Sekundär-Antikörpern, einen Farbstoff für nukleäre DNA und vorbereitete Puffer für ein optimiertes Färbeexperiment.
Das humane dopaminerge Neuronen-Immunzytochemie-Kit ermöglicht Folgendes:
• Bestätigung der Expression von zellulären Schlüsselmarkern mit hochspezifischen Antikörpern
• Mehr Informationen pro Probe durch gleichzeitige Messung mehrerer Marker
• Hervorragende Multiplex-Bilder bei minimalem Aufwand
• Zeitersparnis und Vermeidung von Zellverlusten durch Minimieren unnötiger Waschschritte im Färbeprotokoll
• Zuverlässige Verarbeitung von Proben mit einem vollständigen und optimierten Satz von ICC-Reagenzien
Bestätigung der Expression von wichtigen zellulären Markern
Die im Kit enthaltenen Antikörper wurden sorgfältig ausgewählt und für eine hohe Leistungsfähigkeit bei der ICC-Analyse von Bodenplattenvorläufern und dopaminergen Neuronen validiert. OTX2 und Foxa2 sind entscheidende nukleare Marker, während TH ein wichtiger zytoplasmatischer Marker ist.
Mehr Informationen pro Probe
Die Antikörperkombinationen im Kit wurden entwickelt, um die spezifische und gleichzeitige Beurteilung von zwei Markern auf einmal (z. B. OTX2 und FoxA2 oder FoxA2 und TH) sowie die nukleäre DNA-Färbung zu ermöglichen, um Zeit und kostbare Proben zu sparen.
Erstellen Sie hervorragende Multiplex-Bilder
Mit der überlegenen Leistung der hellen, photostabilen Alexa Fluor™ Färbemittel ermöglicht dieses Kit die Erfassung von hervorragenden Multiplex-Bildern der wichtigsten neuronalen Differenzierungsmarkerexpression mit den gängigen blauen, grünen und orange/roten Filtersätzen.
Vermeiden Sie unnötige Waschschritte
Die optimierte Methode, die für dieses Kit empfohlen wird, eliminiert unnötige Waschschritte, die in Standard-ICC-Protokollen vorkommen, und hilft dabei, Zeit zu sparen und die Wahrscheinlichkeit eines Zellverlusts während des Färbeprotokolls zu verringern. Die einzigen erforderlichen Waschvorgänge erfolgen nach der Inkubation mit Primär- und Sekundärantikörpern.
Zuverlässige Verarbeitung von Proben
Ein optimierter Satz vorgefertigter Fixierungs-, Permeabilisierungs-, Blockier- und Waschpuffer ermöglicht es Ihnen, sich auf die Beantwortung Ihrer wissenschaftlichen Fragen zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Vorbereitung von Reagenzien und der Bestimmung der Kompatibilität zu verbringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 40 Reaktionen
Inhalt und Lagerung
  • 10 μl Ziege-Anti-Human OT x 2 (2.000x)
  • 10 μl Maus-Anti-Human FoxA2 (1.000x)
  • 10 μl Kaninchen-Anti-Human Tyrosin-hydroxylase (1.000x)
  • 20 μl Alexa Fluor 488 Esel-Anti-Ziege IgG (250x)
    • 20 μl Alexa Fluor 488 Esel-Anti-Kaninchen-IgG (250x)
    • 20 μl Alexa Fluor 555 Esel-Anti-Maus (250x)
    • 20 μl Alexa Fluor 594 Esel-Anti-Maus (250x)
    • 1 Fläschchen mit NucBlue Festzellen ReadyProbes Reagenz (1x)
    • 10 ml Fixierlösung (1x)
    • 10 ml Permeabilisierungslösung (1x)
    • 20 ml Blockierlösung (1x)
    • 20 ml Waschpuffer (10x)
      Aufbewahrung bei -20 °C bis +4 °C
Versandbedingung Trockeneis
Produkttyp Immunozytochemie-Kit