missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human DSCAM-L1/DSCAM2 ELISA Kit

Artikelnummer. 17114919
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17114919 5 x 96 Tests 1 Stück
17824080 10 x 96 Tests 10 Stück
17164443 96 Tests 96 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17114919

Marke: Invitrogen™ EH164RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human DSCAM-L1/DSCAM2 quantitates human DSCAM-L1/DSCAM2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human DSCAM-L1/DSCAM2.

DSCAML-1 kodiert ein Protein, das ein Mitglied der Ig-Superfamilie von Zelladhäsionsmolekülen ist und an der neuronalen Differenzierung beteiligt ist. Das kodierte membrangebundene Protein ist an der Zelloberfläche lokalisiert, wo es Aggregate bildet, die neuronale Prozesse desselben Zelltyps abstoßen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 4921507G06Rik; 4930435C18Rik; BB239540; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül 2; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül ähnlich 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnliches Protein 1 homolog; Down-Syndrom-Zelladhäsionsmolekül-ähnlich 1; DS-Zelladhäsionsmolekül-ähnlich 1; DSCAM2; DSCAML1; DSCAM-ähnlich 1; KIAA1132; MKIAA1132
Assay-Bereich 0,82 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,82 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q8TD84.
Gensymbol DSCAML1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel DSCAML1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.