missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human EGFR (Research Grade Cetuximab Biosimilar) PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18194571
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18194571 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18194571

Marke: R&D Systems FAB9577P100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EGFR
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu1
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Gen-Alias avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EGF R, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ErbB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, HER-1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Wirtsspezies Human
Immunogen Human EGF R/ErbB1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 Tests
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1956
Testspezifität Detects human EGFR based on Cetuximab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Cetuximab. This product is for research use only.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Supernatant
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.