Learn More
Invitrogen™ Human eNOS/NOS3 ELISA Kit
Product Code. 17164919
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Product Code. Menge unitSize
17164919 5 x 96 Tests 1 Stück
17854080 10 x 96 Tests 10 Stück
17114453 96 Tests 96 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 17164919
Brand: Invitrogen™ EH169RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human eNOS/NOS3 quantitates human eNOS/NOS3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human eNOS/NOS3.
Stickstoffmonoxid (NO) ist ein anorganisches, gasförmiges freies Radikal, das eine Vielzahl von Botschaften zwischen den Zellen überträgt. Sowohl Vasorelaxation als auch Neurotransmission und Zytotoxizität können durch zelluläre Reaktion zu Stickstoffmonoxid (NO) potenziert werden Die NO-Produktion wird durch Mitglieder der Stickoxid-Synthase (NOS)-Familie vermittelt. NOS katalysiert die Oxidation von L-Arginin zur Herstellung von L-Citrullin und NO. Zwei konstitutive Isoformen, Gehirn- oder neuronales NOS (bNOS oder nNOS, Typ I) und Endothelzellen-NOS (eNOS, Typ III) sowie eine induzierbare Isoform (iNOS, Typ II) wurden geklont. Alle NOS-Isoformen enthalten Calmodulin, Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat (NADPH), Flavin-Adenin-Dinucleotid (FAD) und Flavin-Mononukleotid (FMN)-Bindungsdomänen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer 2310065A03Rik; cNOS; konstitutives NOS; Ecnos; EC-NOS; Endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase; endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase 3; endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase NOS3; endotheliales NOS; eNOS; e-NOS; Stickoxid-Synthase; Stickoxid-Synthase 3; Stickoxid-Synthase 3 (Endothelzelle); Stickoxid-Synthase 3 Transkriptvariante eNOS-delta20; Stickoxid-Synthase 3 Transkriptvariante eNOS-delta20-21; Stickoxid-Synthase 3 Transkriptvariante eNOS-delta21; Stickoxid-Synthase 3, Endothel-Zelle; Stickoxid-Synthase, Endothel-Synthase; NOS; Nos Typ III; Nos3; Nos-3; NOSIIII; OTTHUMP00000213183
Assay-Bereich 0,4 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,4 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P29474.
Gensymbol NOS3
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel eNOS
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min