missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ErbB2/Her2 (Based on Research Grade Trastuzumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18023152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18023152 100 μg 100 Mikrogramm
18042772 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18023152 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB9896100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Inhibition of Cell Growth, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ErbB2/Her2
Anwendungen Flow Cytometry, Inhibition Assays, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon H2M5B
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Inhibition of Cell Growth 20-100 ng/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, Neu Oncogene, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGL, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, TKR1, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human ErbB2/Her2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Testspezifität Detects human ErbB2/Her2 in Western blots. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibodyTrastuzumab and uses a mouse IgG1 backbone structure. This product is for research use only.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.