missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ErbB2/Her2 (Research Grade Trastuzumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18703487
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18703487 100 μg 100 Mikrogramm
18763787 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18703487

Marke: R&D Systems MAB11042100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ErbB2/Her2
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu4F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, Neu Oncogene, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGL, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, TKR1, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Human
Immunogen Human ErbB2/Her2,
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.