Learn More
R&D Systems™ Human Erythropoietin/EPO Quantikine ELISA Kit, RUO
Artikelnummer. 30000729
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 30000729
Marke: R&D Systems™ DEPRU0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Human Erythropoietin Quantikine ELISA Kit, RUO from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility
The Human Erythropoietin Quantikine ELISA Kit, RUO quantifies human Erythropoietin in serum (100 μL), edta plasma (100 μL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA
Spezifität Natural and Recombinant Human Epo
Gen-ID (Entrez) 2056
Wirtsspezies Human
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Synonym ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2
Ziel Erythropoietin/EPO
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.