Learn More
R&D Systems™ Human Erythropoietin/EPO Quantikine ELISA Kit, RUO
Artikelnummer. 30000729
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30000729 1 Kit 96 Stück
1 options
Artikelnummer. 30000729
Marke: R&D Systems™ DEPRU0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Human Erythropoietin Quantikine ELISA Kit, RUO from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility
The Human Erythropoietin Quantikine ELISA Kit, RUO quantifies human Erythropoietin in serum (100 μL), edta plasma (100 μL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA
Spezifität Natural and Recombinant Human Epo
Gen-ID (Entrez) 2056
Wirtsspezies Human
Menge 1 Kit
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Synonym ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2
Ziel Erythropoietin/EPO