Beschreibung
TERT KO Zelllinie ist bestellbar. KO validiert von Next Generation Sequencing. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. 63 bp Deletion (Allel 1) und 1 bp Einfügung nach Lys168 (Allel 2) des WT-Proteins Knockout. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wählen Sie 2 x 1000000 Zellen pro Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |